Learn More
Phosphate de potassium monohydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27176-10-9 | H2K3O5P | 230.28 g/mol
128.00CHF - 434.00CHF
Identifiants chimiques
CAS | 27176-10-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2K3O5P |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.28 |
Numéro MDL | MFCD00150410 |
Clé InChI | RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7 |
CID PubChem | 22031701 |
Nom IUPAC | Tripotassium;phosphate;hydraté |
SMILES | O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041586.36 |
500 g |
128.00CHF
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11368708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041586.A3 |
2 kg |
434.00CHF
2kg |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Potassium phosphate monohydrate acts as a reagent and buffer used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. It is utilized to study the effects of freezing and thawing of proteins sensitive to conformational changes. It is also used in the extraction of keratohyalin protein from bovine tissue. Further, it is used as a food additive, emulsifier, foaming agent and fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
27176-10-9 | |
230.28 | |
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K | |
22031701 | |
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
H2K3O5P | |
MFCD00150410 | |
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7 | |
Tripotassium;phosphate;hydraté |
Spécification
Potassium phosphate monohydrate | |
Blanc | |
H2K3O5P | |
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7 | |
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K | |
Tripotassium;phosphate;hydraté | |
22031701 | |
Odorless | |
2.564 |
27176-10-9 | |
Granulés | |
MFCD00150410 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] | |
230.28 | |
230.28 (212.27 Anhydrous) | |
White granules |
Sécurité et traitement
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.