Learn More
Potassium Phosphate Monobasic (White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10458153
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Questo sale di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate Monobasic
Punto di fusione 253°C
Colore White
pH 4.5
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 7780
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
Peso formulazione 136.09
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Flacone in polietilene
Informazioni di decomposizione >250°C