Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Phosphate |
Nota nome | Monobasic |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 500 g |
Note sul grado di purezza | Meets ACS reagent chemical requirements |
Peso formulazione | 136.09 |
Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
Imballaggio | Flacone in polietilene |
Gravità specifica | 1L = 2.34kg |