Learn More
Potassium phosphate monobasic, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15697990 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
500g
pezzi 4
pezzi 6
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC Name potassium;dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate monobasic
Quantità 6 x 500 g
Formula lineare KH2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 136.09g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Densità 2.338g/mL at 25°C