Learn More
Potassium Phosphate Dibasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell™
Codice prodotto. 15661570 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate Dibasic
CAS 7758-11-4
Quantità 250 g
Formula molecolare HK2O4P
Formula lineare K2HPO4
Numero MDL MFCD00011383
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
InChI Key ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC Name dipotassio; idrogenoortofosfato
Molecular Weight (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Peso formulazione 174.18g/mol
Percent Purity ≥99%