Learn More
Potassium Phosphate Dibasic (Fine White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Descrizione
Potassium Phosphate Dibasic (Fine White Crystalline Powder)
Questo sale di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Phosphate Dibasic |
Punto di fusione | 340°C |
Colore | White |
pH | 8.5 to 9.6 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | ≥98.0 % |
Indice di Merck | 15, 7779 |
Peso formulazione | 174.18 |
Percent Purity | ≥98.0% |