missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15602169

Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 15602169
1 kg, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15602169

Marca: Thermo Scientific Acros 215470010

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous, ACROS Organics, Quantity: 5kg, Packaging: Plastic drum, CAS: 7758-11-4, White, Grade: Analysis, Melting Point: 340.0 deg.C, Molecular Formula: HK2O4P, Molecular Weight: 174.18, Percent Purity: 99+%, pH: 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20 deg.C)

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Per l'analisi

Identificatori chimici

CAS 7758-11-4
Formula molecolare HK2O4P
Molecular Weight (g/mol) 174.18
InChI Key ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC Name dipotassio; idrogenoortofosfato
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]

Specifica

Materiale o nome chimico Potassium phosphate, dibasic
Punto di fusione 340.0°C
Colore White
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare K2HPO4
Indice di Merck 15,7779
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 174.18
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 1% (130°C) max.
Imballaggio Flacone in plastica
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Certificati

Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.

5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468754 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number215472500,215470010,215470050
Numero di lottoA0466047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog Number215472500,215470010,215470050
Numero di lottoA0399063 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number215472500,215470010,215470050
Numero di lottoA0450732 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number215472500,215470010,215470050
Numero di lottoA0395333 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number215472500,215470010,215470050

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Potassium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato