Learn More
Potassium Phosphate Dibasic, ≥98%, ACS reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15628020 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-11-4
Formula molecolare HK2O4P
Molecular Weight (g/mol) 174.17
Numero MDL MFCD00011383
InChI Key ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC Name dipotassio; idrogenoortofosfato
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate dibasic
Quantità 2.5 kg
Formula lineare K2HPO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 174.18g/mol
Percent Purity ≥98%