Learn More
Potassium Phosphate, Dibasic, 1.0M solution in water, Thermo Scientific Chemicals
62.01€ - 140.70€
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium phosphate, dibasic |
---|---|
CAS | 7758-11-4, 7732-18-5 |
Formula molecolare | HK2O4P |
Formula lineare | K2HPO4 |
Numero MDL | MFCD00011383 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10173064
|
Thermo Scientific Acros
397080010 |
1 L | Glass bottle |
62.01€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10729005
|
Thermo Scientific Acros
397080025 |
2.5 L | Glass bottle |
140.70€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Potassium phosphate, dibasic | |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.18 | |
CHEBI:32031 | |
1.0M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear colorless solution | |
1.1300g/mL |
7758-11-4, 7732-18-5 | |
K2HPO4 | |
15, 7779 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassio; idrogenoortofosfato | |
24450 | |
174.18 | |
Glass bottle | |
1.13 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-834-5
Identificativo prodotto
- Potassium phosphate, dibasic, 1.0M solution in water