Learn More
Potassium Phosphate ACS AR Crystal, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Poly
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Phosphate |
Nota nome | Monobasic |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 2.5 kg |
Peso formulazione | 136.09 |
Grado | ACS |
Imballaggio | Poly |