Learn More
Potassium Persulfate, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10000290
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Specifica
Punto di fusione 100°C
CAS 7727-21-1
Colore White
pH 4 to 5
Forma fisica Solid
Quantità 10 g
Formula molecolare K2O8S2
Numero MDL 11386
Sinonimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
InChI Key USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC Name dipotassium;sulfonatooxy sulfate
Molecular Weight (g/mol) 270.309
PubChem CID 24412
Peso formulazione 270.3g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium persulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .