Learn More
Potassium persulfate, 99+%, for analysis
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
26.80€ - 318.00€
Identificatori chimici
CAS | 7727-21-1 |
---|---|
Formula molecolare | K2O8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 270.3 |
Numero MDL | MFCD00011386 |
InChI Key | USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc |
PubChem CID | 24412 |
IUPAC Name | dipotassium;sulfonatooxy sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10144170
|
Thermo Scientific Acros
202010250 |
25 g | Flacone in plastica |
26.80€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10691535
|
Thermo Scientific Acros
202012500 |
250 g | Flacone in plastica |
35.95€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10753011
|
Thermo Scientific Acros
202015000 |
500 g | Flacone in plastica |
51.65€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10646062
|
Thermo Scientific Acros
202010010 |
1 kg | Flacone in plastica |
90.05€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11944261
|
Thermo Scientific Acros
202010050 |
5 kg | Flacone in plastica |
318.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazioneIdentificatori chimici
7727-21-1 | |
270.3 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
24412 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O8S2 | |
MFCD00011386 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
dipotassium;sulfonatooxy sulfate |
Specifica
Potassium persulfate | |
7727-21-1 | |
Crystalline Powder | |
K2O8S2 | |
MFCD00011386 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium;sulfonatooxy sulfate | |
24412 | |
≥99% | |
2.47 |
100.0°C | |
White | |
99% min. (Iodometry) | |
K2S2O8 | |
15,7777 | |
Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
270.3 | |
270.3 | |
Analytical |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficu
GHS P Statement
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: If breathing is difficult,r
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-781-8
- Potassium persulfate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Dipotassium peroxodisulphate