Learn More
Potassium persulfate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-222092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Reagente di ossidazione
Identificatori chimici
CAS 7727-21-1
Formula molecolare K2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 270.3
Numero MDL MFCD00011386
InChI Key USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC Name dipotassium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium persulfate
Punto di fusione 100.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Forma fisica Fine Hygroscopic Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare K2S2O8
Fieser 08,417; 15,274
Indice di Merck 15, 7777
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 270.3
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.47
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium persulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .