Learn More
Potassium permanganate solution, Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15624850 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Formula molecolare KMnO4
Molecular Weight (g/mol) 158.032
Numero MDL MFCD00011364
InChI Key VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC Name potassium;permanganate
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Materiale o nome chimico Potassium permanganate solution
Nota nome Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N)
CAS min. % ≥90.0000%, ≥0.2500%
CAS max % ≤100.0000%, <2.5000%
Quantità 4 x 2.5 L
Formula lineare KMnO4
Numero UN UN3082
Peso formulazione 158.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M KMnO4 (0.5N)
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium permanganate solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium permanganate