Learn More
Soluzione potassio permanganato, grado di Eur. europea
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11767966 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Dimensione della confezione:
125mL
Ampia scelta di soluzioni reagenti e standard. La soluzione piroantimoniato di potassio Reagecon™, grado di Farmacopea europea. è realizzata e testata in conformità alla Farmacopea europea.
Soluzioni di Farmacopea europea
  • Reagenti e soluzioni standard di cui ai capitoli 2 e 4 della corrente Farmacopea europea
  • Tutti i prodotti sono fabbricati e testati in conformità con la Farmacopea europea
  • Forniti con un Certificato di analisi
  • Il numero di lotto e la data di scadenza sono riportati su tutte le etichette dei prodotti
Specifica
Quantità 125 ml
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • POTASSIUM PYROANTIMONATE SOLUTION
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,potassium hexahydroxoantimonate