Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium permanganate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10219843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
500g
5kg
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7722-64-7 | KMnO4 | 158.032 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-64-7
Formula molecolare KMnO4
Numero MDL MFCD00011364
InChI Key VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argucide, cairox, solo san soo, insta-perm, condy's crystals, walko tablets, potassium permanganate, chameleon mineral, algae-k, permanganate of potash
PubChem CID 516875
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium permanganate
Nota nome For analysis
Colore Green to Black
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare KMnO4
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Indice di Merck 15, 7776
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC Name potassium manganesoylolate
Molecular Weight (g/mol) 158.03
Peso formulazione 158.04
Percent Purity ≥99.0%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica