Learn More
Potassium permanganate, 99+%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium permanganate |
Colore | Black-Green |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 2.5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | KMnO4 |
Numero UN | 1490 |
Fieser | 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283 |
Indice di Merck | 15, 7776 |
Peso formulazione | 158.04 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium permanganate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.