Learn More
Potassium perchlorate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13438478
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Identificatori chimici
CAS 7778-74-7
Formula molecolare ClKO4
Molecular Weight (g/mol) 138.54
Numero MDL MFCD00011362
InChI Key YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC Name potassium;perchlorate
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium perchlorate
Punto di fusione 400.0°C
Nota nome p.a.
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare KClO4
Indice di Merck 15,7774
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 138.55
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica