Learn More
Potassium Perchlorate, ≥98.5% (T), purum p.a, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120720 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Purum p.a.,≥98.5% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-74-7
Formula molecolare ClKO4
Molecular Weight (g/mol) 138.54
Numero MDL MFCD00011362
InChI Key YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC Name potassium;perchlorate
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium perchlorate
Punto di fusione >400°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare KClO4
Numero UN UN1489
Peso formulazione 138.55g/mol
Percent Purity ≥98.5% (T)
Odore Odorless
Imballaggio Glass Bottle
Densità 2.52g/cm3 at 20°C