Learn More
Potassium Oxalate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10000310
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Identificatori chimici
CAS 6487-48-5
Formula molecolare C2H2K2O5
Molecular Weight (g/mol) 184.23
Numero MDL MFCD00150033
InChI Key QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 356°C
Colore White
pH 7.0 to 8.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name dipotassium hydrate oxalate
Peso formulazione 184.24g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.