Learn More
Potassium nitrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
For Pyrotechnics, Glass Manufacture, Tempering Steel
28.10€ - 143.00€
Identificatori chimici
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Formula molecolare | KNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 101.102 |
Numero MDL | MFCD00011409 |
InChI Key | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
PubChem CID | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
IUPAC Name | potassium;nitrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11366788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.22 |
100g |
28.10€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11356788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.36 |
500g |
42.55€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11376788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.A3 |
2kg |
143.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
7757-79-1 | |
101.102 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
potassium;nitrate |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Specifica
Potassium nitrate | |
7757-79-1 | |
KNO3 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
101.102 | |
CHEBI:63043 | |
ACS | |
White crystalline |
For ACS analysis | |
99.0% min. | |
MFCD00011409 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;nitrate | |
24434 | |
101.11 | |
Odorless | |
2.109g/cm3 |
Sicurezza e movimentazione
H272-H303: May intensify fire; oxidizer. May be harmful if swallowed.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8