Learn More
Potassium nitrate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
50.40€
Identificatori chimici
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Formula molecolare | KNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 101.10 |
Numero MDL | MFCD00011409 |
InChI Key | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
PubChem CID | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10189909
|
Thermo Scientific Acros
434430010 |
1 kg | Flacone in plastica |
50.40€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7757-79-1 | |
101.10 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 |
Specifica
400.0°C | |
334.0°C | |
7757-79-1 | |
Fine Crystals or Crystalline Powder | |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium nitrate | |
24434 | |
101.1 | |
Ultrapuro |
Potassium nitrate | |
Extra Pure | |
White | |
99% | |
KNO3 | |
15,7769 | |
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O | |
101.10 | |
CHEBI:63043 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
- Potassium nitrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium nitrate