Learn More
Potassium nitrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
500g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium nitrate |
Nota nome | crystals |
Quantità | 500g |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | KNO3 |
Numero UN | 1486 |
Fieser | 05,561 |
Indice di Merck | 15, 7769 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol |
Peso formulazione | 101.1 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium nitrate
- Attenzione
- Solido comburente Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.