Learn More
Potassium nitrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 193800100
51.05 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 10g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For ultra trace analysisIdentificatori chimici
7757-79-1 | |
101.1 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
potassium;nitrate |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Specifica
Potassium nitrate | |
7757-79-1 | |
99.999% | |
KNO3 | |
05,561 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;nitrate | |
24434 | |
101.1 | |
Trace Metal Basis | |
2.1 |
99.999% | |
10g | |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
15, 7769 | |
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
101.1 | |
CHEBI:63043 | |
99.999% | |
Glass bottle |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium nitrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium nitrate