Learn More
Potassium methoxide, pure, 0.1N solution in toluene/methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10443160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
CAS: 865-33-8 | CH3KO | 70.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium methoxide
Nota nome Pure, 0.1N solution in toluene/methanol
CAS 865-33-8, 67-56-1, 108-88-3
Quantità 100 mL
Formula molecolare CH3KO
Formula lineare CH3OK
Numero MDL MFCD00012416
Punto d'infiammabilità 7°C
Sinonimo potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
InChI Key BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[O-].[K+]
IUPAC Name potassium;methanolate
Molecular Weight (g/mol) 70.13
PubChem CID 23664618
Peso formulazione 70.13
Grado Pure
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.85
Densità 0.8500g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium methoxide, 0.1N solution in toluene / methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.