Learn More
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073438 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16731-55-8
Formula molecolare K2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 222.31
Numero MDL MFCD00167605
InChI Key RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC Name dipotassium sulfinatosulfonate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 150°C
Colore White
pH 3.5 to 4.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 222.33g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.