Learn More
Potassium manganate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-64-1 | K2MnO4 | 197.13 g/mol
88.04€ - 305.52€
Identificatori chimici
CAS | 10294-64-1 |
---|---|
Formula molecolare | K2MnO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.13 |
Numero MDL | MFCD00043089 |
InChI Key | XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 |
PubChem CID | 160931 |
IUPAC Name | dipotassium;dioxido(dioxo)manganese |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11368308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039506.09 |
10 g |
88.04€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11378308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039506.18 |
50 g |
305.52€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It serves as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10294-64-1 | |
197.13 | |
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N | |
160931 | |
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
K2MnO4 | |
MFCD00043089 | |
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 | |
dipotassium;dioxido(dioxo)manganese |
Specifica
Potassium manganate | |
10294-64-1 | |
K2MnO4 | |
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 | |
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;dioxido(dioxo)manganese | |
160931 |
190°C (decomposition) | |
Powder | |
MFCD00043089 | |
Soluble in water | |
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O | |
197.13 | |
197.13 |
Sicurezza e movimentazione
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-665-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Potassium manganate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium manganate