Learn More
Potassium Iodide, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15691800 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Iodide
Quantità 100 g
Formula lineare KI
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 166g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus™
Pressione del vapore 1mmHg (745°C)