Learn More
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15650670 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1,323°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Nota nome Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
CAS max % 100.0000%
Quantità 6 x 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5%
Formula lineare KI
Peso formulazione 166
Grado puriss.
Perdita all'essiccatura max. 0.5%
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 3.12 g/cm3