Learn More
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15630670 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Iodide
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Quantità 50 kg
Formula lineare KI
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 166
Percent Purity 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Pressione del vapore 1mmHg (745°C)