Learn More
Potassium Iodide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
55.90€ - 1120.00€
Identificatori chimici
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Formula molecolare | IK |
Molecular Weight (g/mol) | 166.003 |
Numero MDL | 11405 |
InChI Key | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
PubChem CID | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
IUPAC Name | potassio; ioduro |
SMILES | [K+].[I-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11468772
|
Fisher Chemical
P/5840/48 |
100 g |
55.90€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10766491
|
Fisher Chemical
P/5840/50 |
250 g |
164.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10489180
|
Fisher Chemical
P/5840/53 |
500 g |
182.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10132060
|
Fisher Chemical
P/5840/60 |
1 kg |
380.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10409570
|
Fisher Chemical
P/5840/65 |
5 kg |
1120.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potassium Iodide, Extra Pure, SLR
Identificatori chimici
7681-11-0 | |
166.003 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
potassio; ioduro |
IK | |
11405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Specifica
1330°C | |
7681-11-0 | |
6 to 8 | |
IK | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
Recipiente per polveri in plastica |
680°C | |
White | |
Solid | |
11405 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
potassio; ioduro | |
4875 | |
166g/mol | |
1mmHg 745 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ioduro di potassio
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.