Learn More
Potassium iodide, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10297373
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330.0°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 680.0°C
Nota nome granular
Colore White
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals or Granules
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare KI
Fieser 06,227; 11,440
Indice di Merck 15, 7764
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Molecular Weight (g/mol) 166
Peso formulazione 166
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (150°C, 6 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 1mmHg at 745°C
Densità 3.13
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.