Learn More
Potassium iodide, 99.995%, (trace metal basis), extra pure
Codice prodotto. p-3734787 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
10 g, Glass bottle, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330.0°C
Materiale o nome chimico Potassium iodide
Punto di fusione 680.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.995%
Formula lineare KI
Fieser 06,227; 11,440
Indice di Merck 15, 7764
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Peso formulazione 166
Percent Purity 99.995%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodide
Titolo del prodotto
Potassium iodide, 99.995%, (trace metal basis), extra pure >