Learn More
Potassium Iodate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071962 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25kg
Puriss. p.a., 99.7-100.4%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-05-6
Formula molecolare IKO3
Molecular Weight (g/mol) 214.00
Numero MDL MFCD00011406
InChI Key JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC Name potassium;iodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Iodate
Quantità 100 g
Formula lineare KIO3
Numero UN 1479
Peso formulazione 214g/mol
Percent Purity 99.7 to 104%
Grado puriss. p.a.
Densità 3.93g/mL at 25°C