Learn More
Potassium iodate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562354
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Identificatori chimici
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Formula molecolare IKO3
Molecular Weight (g/mol) 214
Numero MDL MFCD00011406
InChI Key JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium iodate
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium iodate
Punto di fusione 560°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Iodometry)
Formula lineare KIO3
Indice di Merck 15, 7763
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 214
Percent Purity 99.50%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.93
Densità 3.9300g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodic acid (HIO3), potassium salt