Learn More
Potassium iodate, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10571831
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Identificatori chimici
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Formula molecolare IKO3
Molecular Weight (g/mol) 214
Numero MDL MFCD00011406
InChI Key JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium iodate
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium iodate
Punto di fusione 560°C
Nota nome 98%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Formula lineare KIO3
Numero UN 1479
Indice di Merck 15, 7763
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 214
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.93
Densità 3.9300g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.