Learn More
Potassium hydroxide, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%, pellets, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071973 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥85%, pellets
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydroxide
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Formula lineare KOH
Numero UN 1813
Quantità 500 g
IUPAC Name potassium;hydroxide
Peso formulazione 56.11g/mol
Percent Purity ≥85%
Grado puriss. p.a.
Pressione del vapore 1mmHg (719°C)
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.