Learn More
Potassium hydroxide, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%, pellets, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15663070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥85%, pellets
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hydroxide
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Formula lineare KOH
Numero UN UN1813
Quantità 6 x 500 g
IUPAC Name potassium;hydroxide
Peso formulazione 56.11
Percent Purity ≥85%
Grado puriss. p.a.
Pressione del vapore 1mmHg (719°C)