Learn More
Potassium hydroxide, pure, 8N solution in water
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hydroxide |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 10 L |
Formula lineare | KOH |
Indice di Merck | 15,7761 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol |
IUPAC Name | potassium hydroxide |
Peso formulazione | 56.11 |
Grado | Pure |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hydroxide, 8N solution in water
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Potassium hydroxide, pure, 8N solution in water >