Learn More
Potassium hydroxide, pure, 8N solution in water, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
31.86€ - 295.47€
Identificatori chimici
CAS | 1310-58-3, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | HKO |
Molecular Weight (g/mol) | 56.11 |
Numero MDL | MFCD00003553 |
InChI Key | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
PubChem CID | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
SMILES | [OH-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10619194
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
500 mL | Flacone in plastica |
31.86€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10472463
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
2 L | Flacone in plastica |
86.33€
2L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11984131
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
10 L | Plastic drum |
295.47€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1310-58-3, 7732-18-5 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
[OH-].[K+] |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 |
Specifica
Potassium hydroxide | |
Colorless | |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;hydroxide | |
14797 | |
56.11 | |
7.992 to 8.008N (20°C) | |
1.3260g/mL |
1310-58-3, 7732-18-5 | |
Liquid | |
KOH | |
15,7761 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Pure | |
1.326 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May be corrosive to metals.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
- Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium hydroxide