Learn More
Idrossido di potassio, 0.1M
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11556833 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 l
Dimensione della confezione:
1L
Used to determine KOH content and in acid determination in wine. Potassium Hydroxide, 0.1M, Reagecon™ is a ready-to-use analytical volumetric solution with 5.61g/L HCl in water for use as a laboratory reagent. It is also suitable for use in the wine industry.
Potassium Hydroxide is a prototypical strong base that is corrosive and reactive toward acids. It is soluble in water, forming an electrolyte solution. This is an analytical volumetric solution used in manual and automated titrations. This solution meets all test methods included in the Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis, and can be used in determination of tartaric acid in wine.
Specifica
pH 13
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Formula molecolare HKO
Concentrazione 0.1 M
Numero MDL MFCD00003553
Densità 1.00g/cm3
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 l
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC Name potassium;hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Peso formulazione 56.106g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.61g/L KOH in water
Normalità 0.1 N
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • POTASSIUM HYDROXIDE 0.1N (0.1M)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium Hydroxide