Learn More
Potassium hydrogen fluoride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11444020
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
Solubility
Soluble in water (392 g/L). Also soluble in ethanol.
Notes
It is hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
Identificatori chimici
CAS 7789-29-9
Formula molecolare KHF2
Numero MDL MFCD00011403
Sinonimo Potassium bifluoride
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen fluoride
Punto di fusione 239°C (decomposition)
pH 1
Quantità 100 g
Numero UN UN1811
Indice di Merck 14,7610
Informazioni di solubilità Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol.
Peso formulazione 78.1
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.37
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydrogen fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium hydrogen fluoride