Learn More
Potassium hydrogen fluoride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11429963
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
Solubility
Soluble in water (392 g/L). Also soluble in ethanol.
Notes
It is hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
Identificatori chimici
CAS 7789-29-9
Formula molecolare KHF2
Numero MDL MFCD00011403
Sinonimo Potassium bifluoride
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydrogen fluoride
Punto di fusione 239°C (decomposition)
pH 1
Quantità 2500 g
Numero UN UN1811
Indice di Merck 14,7610
Informazioni di solubilità Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol.
Peso formulazione 78.1
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.37