Learn More
Potassium hydrogen carbonate, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hydrogen carbonate |
Punto di fusione | 292.0°C |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | KHCO3 |
Indice di Merck | 15,773 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution |
IUPAC Name | potassium;hydrogen carbonate |
Peso formulazione | 100.12 |
Grado | Ultrapuro |
Imballaggio | Flacone in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hydrogen carbonate