Learn More
Potassium hexafluorophosphate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10145633
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17084-13-8
Formula molecolare F6KP
Molecular Weight (g/mol) 184.07
Numero MDL MFCD00011412
InChI Key YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC Name potassium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexafluorophosphate
Punto di fusione 575.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula lineare KPF6
Informazioni di solubilità Solubility in water: 93g/L (25°C)
Peso formulazione 184.07
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 0.1% max. (100°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.