Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(Iii), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15613340 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
6 x 1 kg, pezzi 6
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
pezzi 6
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13746-66-2
Formula molecolare C6FeK3N6
Molecular Weight (g/mol) 329.25
Numero MDL MFCD00011392
InChI Key QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Hexacyanoferrate(Iii)
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare K3Fe(CN)6
IUPAC Name tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
Peso formulazione 329.24
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
Titolo del prodotto
Potassium Hexacyanoferrate(Iii), Honeywell Fluka™ >