Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(III), 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium hexacyanoferrate(III) |
Colore | Red |
pH | 8.0 (at 20°C) |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 500 g |
Formula lineare | K3Fe(CN)6 |
Peso formulazione | 329.24g/mol |
Percent Purity | 99% |
Odore | Odorless |
Imballaggio | Flacone in polietilene |