Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10192150 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14459-95-1
Formula molecolare C6H6FeK4N6O3
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Numero MDL MFCD00167023
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifica
Punto di fusione 70°C
Colore Yellow
pH 9.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 422.4g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Identificativo prodotto
  • Ferricianuro di potassio, triidrato
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium ferrocyanide trihydrate