Learn More
Potassium hexacyanocobaltate(III), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10676412
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13963-58-1
Formula molecolare C6CoK3N6
Molecular Weight (g/mol) 332.34
Numero MDL MFCD00011391
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexacyanocobaltate(III)
Nota nome 95%
Colore Brown to Yellow
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare K3[Co(CN)6]
Indice di Merck 15, 7758
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 332.34
Percent Purity 95%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.87
Densità 1.8700g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hexacyanocobaltate(III)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.