Learn More
Potassium hexachloroplatinate(IV), ca. 40% Pt, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10216350
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 16921-30-5 | Cl6K2Pt | 485.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16921-30-5
Formula molecolare Cl6K2Pt
Molecular Weight (g/mol) 485.98
Numero MDL MFCD00011389
InChI Key DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
PubChem CID 61856
SMILES [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hexachloroplatinate(IV)
Punto di fusione 250.0°C
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare K2PtCl6
Indice di Merck 15,7757
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (95°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name dipotassium;hexachloroplatinum(2-)
Peso formulazione 486.01
Percent Purity ∼40% (Pt)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hexachloroplatinate(IV)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.